Learn More
Tétrahydrothiopyran-4-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10285954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10285954 1 g Flacon en verre ambré 1g
10693075 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285954 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61909DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 100277-27-8
Formule moléculaire C6H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 132.221
Numéro MDL MFCD09966150
Clé InChI LMVCLDAMMNHILO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanol, tetrahydrothiopyran-4-methanol, tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, thian-4-yl methanol, 2h-thiopyran-4-methanol, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-methanol,tetrahydro, 4-hydroxymethyl tetrahydro-2h-thiopyran, acmc-20dmhk, thian-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl thiane
CID PubChem 20143654
Nom IUPAC thiane-4-ylméthanol
SMILES C1CSCCC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 132.23
Pourcentage de pureté 97%