Learn More
Chlorhydrate de tétrahydrothiopyranne-4-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10403044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10403044 250 mg Flacon en verre ambré -
10534974 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10403044 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61963CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 950603-21-1
Formule moléculaire C6H14ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 167.695
Numéro MDL MFCD09879925
Clé InChI DREBXEFIPXBLAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethyl amine hydrochloride, thian-4-ylmethanamine hydrochloride, thian-4-ylmethylamine, chloride, 1-thian-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-thian-4-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1, tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine hydrochloride
CID PubChem 24229644
Nom IUPAC Thiane-4-ylméthanamine ; Chlorhydrate
SMILES C1CSCCC1CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 167.7
Pourcentage de pureté 97%