Learn More
Tétrahydrothiopyrane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312016 1 g 1g
11322016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03063.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1613-51-0 | C5H10S | 102.195 g/mol
It is a useful 5 c synthon for the synthesis of 3-cyclopentenones. It is a organic sulfide, that has shown to have antioxidant activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un synthon c 5 utile pour la synthèse des 3-cyclopenténones. C’est un sulfure organique qui a démontré une activité antioxydante.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1613-51-0
Formule moléculaire C5H10S
Poids moléculaire (g/mol) 102.195
Numéro MDL MFCD00006662
Clé InChI YPWFISCTZQNZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethylene sulfide, tetrahydrothiopyran, tetrahydro-2h-thiopyran, thiacyclohexane, 2h-thiopyran, tetrahydro, penthiophane, tetrahydrothiapyran, tetrahydrothiopyrane, thian, thian-4-yl
CID PubChem 15367
Nom IUPAC thiane
SMILES C1CCSCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiopyran
Densité 0.988
Point d’ébullition 140°C to 142°C
Point d’éclair 21°C (69°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.506
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 102437
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 102.2
Pourcentage de pureté 98%