Learn More
Tetrahydroxyquinone, MedChemExpress
Description
Tetrahydroxyquinone (Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone), a primitive anticataract agent, is a redox active benzoquinone. Tetrahydroxyquinone can take part in a redox cycle with semiquinone radicals, leading to the formation of reactive oxygen species (ROS).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydroxyquinone |
| CAS | 319-89-1 |
| Couleur | Noir |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H4O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone Tetrahydroxybenzoquinone |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (581.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(O)C(C(O)=C1O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.09 |
| Afficher plus |