Learn More
Tetrahydrozoline Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetryzoline hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H |
| Poids de la formule | 236.108 |
| Pourcentage de pureté | >95% |