Learn More
Méthylènediphosphonate de tétraisopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495563 50 g 50g
11485563 10 g 10g
11405573 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495563 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13484.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1660-95-3 | C13H30O6P2 | 344.325 g/mol
Tetraisopropyl methylenediphosphonate is used in the preparation of AZT 5’-Triphosphate compounds which display inhibitory effects on HIV-1 reverse transcrpitase. It is also used in the preparation of E2-bisphosphonate conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrisopropylméthylènediphosphonate est utilisé dans la préparation de composés AZT 5’-Triphosphate qui présentent des effets inhibiteurs sur la transcriptase inverse du VIH-1. Il est également utilisé dans la préparation des conjugués de E2-bisphosphonate.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1660-95-3
Formule moléculaire C13H30O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 344.325
Numéro MDL MFCD00015021
Clé InChI ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraisopropyl methylenediphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis 1-methylethyl ester, tetraisopropyl methylenebisphosphonate, unii-k46y5v9u61, tetraisopropyl methylenebis phosphonate, methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, tetra-i-propylmethylenediphosphonate, 2-di propan-2-yloxy phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl oxypropane, phosphonic acid, p,p'-methylenebis-, p,p,p',p'-tetrakis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_24847
CID PubChem 74266
Nom IUPAC 2-[di(propan-2-yloxy)phosphorylméthyl-propan-2-yloxyphosphoryl]oxypropane
SMILES CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Densité 1.08
Point d’ébullition 122°C to 124°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 50 g
Beilstein 1080180
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 344.33
Pourcentage de pureté 98%