Learn More
Tétraisopropylétain, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11324547
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324547 2 g 2g
11314547 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039609.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2949-42-0
Formule moléculaire C12H28Sn
Poids moléculaire (g/mol) 291.066
Numéro MDL MFCD00026346
Clé InChI NJASUIDIZMMYED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraisopropyltin, stannane, tetraisopropyl, tetraisopropylstannane, stannane, tetrakis 1-methylethyl, stannane,tetrakis 1-methylethyl, tetra isopropyltin, tetra-i-propyltin, tetraisopropyl-stannane, acmc-1ckip, iso-c3h7 4sn
CID PubChem 18063
Nom IUPAC tetra(propan-2-yl)stannane
SMILES CC(C)[Sn](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraisopropyltin
Couleur Incolore
Densité 1.124g/mL
Point d’ébullition 112°C to 114°C (18 mmHg)
Odeur Characteristic
Formule linéaire Sn[(CH3)2CH]4
Indice de réfraction 1.4851
Quantité 2 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Poids de la formule 291.05
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquid