Learn More
Tétrakis(1-pyrazolyl)borate, sel de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10628324 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10628324 5 g Flacon en verre 5g
10145560 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10628324 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 300160050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14782-58-2 | C12H12BKN8 | 318.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14782-58-2
Formule moléculaire C12H12BKN8
Poids moléculaire (g/mol) 318.2
Numéro MDL MFCD00800557
Clé InChI RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
CID PubChem 92043288
Nom IUPAC Potassium ; tétra(pyrazole-1-yloxy)boranucléide
SMILES [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt
Note relative au nom 95%
Point de fusion 253°C to 254°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf
Poids de la formule 318.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline fine