Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)niobium(IV), Thermo Scientific™
Code produit 11368258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368258 1 g 1g
11378258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039459.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41706-15-4
Formule moléculaire C44H80NbO8
Poids moléculaire (g/mol) 830.022
Numéro MDL MFCD00145379
Clé InChI WYTIGJVEVROCSD-DSORRXEFSA-N
Synonyme tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato niobium iv, nb tmhd 4, niobium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4e-5-bis 3e-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy niobio oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
CID PubChem 72376395
Nom IUPAC (Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one ; (E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one ; Niogium
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)niobium(IV)
Point de fusion 219°C to 220°C
Point d’ébullition 325°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 826
Forme physique Poudre