Learn More
Tétrakis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV), 99,9 %, Thermo Scientific™
Code produit 11388348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388348 1 g 1g
11378348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039548.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18865-74-2
Formule moléculaire C44H80O8Zr
Poids moléculaire (g/mol) 828.34
Numéro MDL MFCD00145380,MFCD00145380
Clé InChI ANBXKEDJQLYCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium, zirconium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium iv, zr tmhd 4, zirconium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zirconium tetrakis dipivaloylmethanate, zirconium iv 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-2,2,6,6-tetramethyl-5-tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zirconio oxy hept-4-en-3-one
CID PubChem 50919870
Nom IUPAC 5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one ; zirconium
SMILES [Zr].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV)
Point de fusion 318°C to 320°C
Point d’ébullition 180°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Quantité 1 g
Poids de la formule 824.3
Pourcentage de pureté 99.9%