Learn More
Tétrakis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349697 25 g 25g
11329697 1 g 1g
11339697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042028.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
EPVOM de zirconium
MOCVD of zirconium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18865-74-2
Formule moléculaire C44H80O8Zr
Poids moléculaire (g/mol) 828.34
Numéro MDL MFCD00145380,MFCD00145380
Clé InChI ANBXKEDJQLYCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium, zirconium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium iv, zr tmhd 4, zirconium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zirconium tetrakis dipivaloylmethanate, zirconium iv 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-2,2,6,6-tetramethyl-5-tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zirconio oxy hept-4-en-3-one
CID PubChem 50919870
Nom IUPAC 5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one ; zirconium
SMILES [Zr].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV)
Point de fusion 318°C to 320°C
Point d’ébullition 180°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Poids de la formule 824.3
Pourcentage de pureté 99.99%
Forme physique Cristalline