Learn More
Tétrafluoroborate de cuivre(I) de tétrakis (acétonitrile), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10192414 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10192414 5 g Flacon en verre 5g
10480894 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10192414 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398760050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15418-29-8 | C8H12BCuF4N4 | 314.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15418-29-8
Formule moléculaire C8H12BCuF4N4
Poids moléculaire (g/mol) 314.56
Numéro MDL MFCD09265110
Clé InChI YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10990673
Nom IUPAC Acétonitrile ; cuivre(1+) ; tétrafluoroborate
SMILES [Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme tetrakis acetonitrile copper i tetrafluoroborate, cu mecn 4 bf4, cu mecn 4bf4, copper i tetra acetonitrile tetrafluoroborate, tetra acetonitrile copper 1+ tetrafluoroborate
Poids de la formule 314.56
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.