Learn More
Tétrafluoroborate de cuivre(I) de tétrakis (acétonitrile), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10480894 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10480894 1 g Flacon en verre 1g
10192414 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10480894 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398760010
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 15418-29-8 | C8H12BCuF4N4 | 314.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15418-29-8
Formule moléculaire C8H12BCuF4N4
Poids moléculaire (g/mol) 314.56
Numéro MDL MFCD09265110
Clé InChI YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10990673
Nom IUPAC λ¹-copper(1+) tetrakis(acetonitrile) tetrafluoroboranuide
SMILES [Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme tetrakis acetonitrile copper i tetrafluoroborate, cu mecn 4 bf4, cu mecn 4bf4, copper i tetra acetonitrile tetrafluoroborate, tetra acetonitrile copper 1+ tetrafluoroborate
Poids de la formule 314.56
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.