Learn More
Bis(tétrafluoroborate) de tétrakis(acétonitrile)palladium, TRC
Code produit 30418689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418689 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418689 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT296285250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(tetrafluoroborate)
CAS 21797-13-7
Formule moléculaire C8H12B2F8N4Pd
Quantité 250 mg
Synonyme NSC 307191, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis(tetrafluoroborate), Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis[tetrafluoroborate(1-)], Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) tetrafluoroborate
Formule InChI InChI=1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
SMILES [Pd+2].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC acétonitrile ; palladium(2+) ; ditétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 444.24
Poids de la formule 444.0155