Learn More
Bis(tétrafluoroborate) de tétrakis(acétonitrile)palladium, TRC
Code produit 30425049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425049 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2962851G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(tetrafluoroborate)
CAS 21797-13-7
Formule moléculaire C8H12B2F8N4Pd
Quantité 1 g
Synonyme NSC 307191, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis(tetrafluoroborate), Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis[tetrafluoroborate(1-)], Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) tetrafluoroborate
Formule InChI InChI=1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
SMILES [Pd+2].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC acétonitrile ; palladium(2+) ; ditétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 444.24
Poids de la formule 444.0155