Learn More
Tétrafluoroborate de tétrakis(acétonitrile)palladium(II), Pd 23,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11328238
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Unit Size:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11328238 1 g 1g
11318238 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11328238 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039446.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 21797-13-7 | C8H12B2F8N4Pd | 444.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21797-13-7
Formule moléculaire C8H12B2F8N4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 444.24
Numéro MDL MFCD00043297
Clé InChI YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis acetonitrile palladium ii tetrafluoroborate, acetonitrile; palladium 2+ ; ditetrafluoroborate, pd mecn 4 bf4 2, tetrakis acetonitrile palladium ii, palladium ii tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
CID PubChem 2734560
SMILES [Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Point de fusion 230°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC palladium(2+) tetrakis(acetonitrile) bis(tetrafluoroboranuide)
Poids de la formule 444.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 23,5%
Forme physique Poudre