Learn More
Tétrakis(diméthylamino)dibore, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tétrakis(diméthylamino)dibore |
| Point de fusion | -33°C |
| Densité | 0.926 |
| Point d’ébullition | 55°C to 57°C (2.5 mmHg) |
| Spectre IR | Se conforme à la structure |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 197.93 |
| Forme physique | Liquide |