Learn More
Tétrakis(diméthylamino)titane, 99,99 %, (à base de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10642223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10642223 25 g Flacon en verre 25g
10068701 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642223 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 353560250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3275-24-9
Formule moléculaire C8H24N4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 224.18
Numéro MDL MFCD00014861
Clé InChI MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
CID PubChem 123185
SMILES [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(dimethylamino)titanium
Couleur Jaune à orange
Densité 0.9470g/mL
Point d’éclair -30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2N]4Ti
Quantité 25 g
Beilstein 04, IV, 128
Gravité spécifique 0.947
Nom IUPAC diméthylazanide ; titanium(4+)
Poids de la formule 224.21
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrakis(dimethylamino)titanium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.