Learn More
Tétrakis(diméthylamino)titane(IV), 99,9 % (base métaux)
Code produit 11380198
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11380198 25 g 25g
11370198 1 g 1g
11360198 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11380198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042932.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224,18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3275-24-9
Formule moléculaire C8H24N4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 224.18
Numéro MDL MFCD00014861
Clé InChI MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
CID PubChem 123185
Nom IUPAC diméthylazanide ; titanium(4+)
SMILES [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis (dimethylamino)titanium (IV)
Couleur Brun-jaune
Densité 0.96 g/mL
Point d’ébullition 50°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair −30°C (−22°F)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ti[N(CH3)2]4
Quantité 25 g
Numéro UN UN3129
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 224.19
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement