Learn More
Tétrakis(diméthylamino)zirconium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10538473 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10538473 5 g Flacon en verre 5g
10402683 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10538473 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380410050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19756-04-8 | C8H24N4Zr | 267.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19756-04-8
Formule moléculaire C8H24N4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 267.53
Numéro MDL MFCD00239502
Clé InChI DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis dimethylamino zirconium, zirconium, tetrakis dimethylamino, tdmaz, tetrakis dimethylamino zirconium iv, tetrakis dimethylamido zirconium iv, zr nme2 4, dimethyl tris dimethylamino zirconio amine, tetrakis dimethylamido zirconium iv , crystalline, tetrakis dimethylamido zirconium iv , deposition grade, tetrakis dimethylamido zirconium iv , packaged for use in deposition systems
CID PubChem 140580
Nom IUPAC diméthylazanide ; zirconium(4+)
SMILES C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.[Zr+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(dimethylamino)zirconium
Point de fusion 57°C to 60°C
Couleur Vert-jaune
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 267.53
Forme physique Solide cristallin