Learn More
Chlorure de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium, solution à env. 80 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10350444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10350444 100 mL Flacon en verre 100mL
10045553 800 mL Flacon en verre 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10350444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.70€
    44.50€ / 100mL
    Économisez 3.20€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-64-1 | C4H12ClO4P | 190.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
CAS 124-64-1, 7732-18-5
Couleur Vert-jaune ou rose
Densité 1.3400g/mL
Point d’ébullition 115.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H12ClO4P
Numéro MDL MFCD00031687
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.34
Synonyme tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, thpc, pyroset tkc, retardol c, tetramethylolphosphonium chloride, tetrakis hydroxymethyl phosphanium chloride, unii-58wb2xcf8i, proban cc, tetrakis hydroxymethyl phosphochloride, ccris 317
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO
Nom IUPAC Tetrakis(hydroxyméthyle)phosphonium, chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 190.56
CID PubChem 31298
Poids de la formule 190.56
Pourcentage de pureté 80.0 to 85.0%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.