Learn More
Tétrakis(triméthylsilyloxy)silane, 96 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane |
| Note relative au nom | 98% |
| CAS | 3555-47-3 |
| Densité | 0.8680g/mL |
| Point d’ébullition | 103.0°C to 106.0°C (2.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 80°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C12H36O4Si5 |
| Formule linéaire | Si[OSi(CH3)3]4 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.