Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)nickel(0), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10012950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10012950 1 g Flacon en verre 1g
10048711 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10012950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223980010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15133-82-1 | C72H60NiP4 | 1107.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15133-82-1
Formule moléculaire C72H60NiP4
Poids moléculaire (g/mol) 1107.86
Numéro MDL MFCD00010011
Clé InChI KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
CID PubChem 11979963
Nom IUPAC nickel ; Triphénylphosphane
SMILES [Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Note relative au nom 95%
Point de fusion 122.0°C to 124.0°C
Couleur Marron à marron-rouille
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]4Ni
Quantité 1 g
Fieser 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317
Poids de la formule 1107.89
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H228-Matière solide inflammable.