Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)nickel(0), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15481247
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15481247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032101.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) is a catalyst for coupling reactions of organic halides, organometallic compounds and also for the cyclooligomerization of cumulenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15133-82-1
Formule moléculaire C72H60NiP4
Poids moléculaire (g/mol) 1107.86
Numéro MDL MFCD00010011
Clé InChI KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
CID PubChem 11979963
Nom IUPAC nickel ; Triphénylphosphane
SMILES [Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Point de fusion 123°C to 128°C
Couleur Marron
Formule linéaire Ni[P(C6H5)3]4
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1325
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Poids de la formule 1107.83
Forme physique Cristalline