Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0), 99,9 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12065360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12065360 5 g 5g
12055360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12065360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441400050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14221-01-3
Formule moléculaire C72H60P4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 1155.59
Numéro MDL MFCD00010012
Clé InChI NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
CID PubChem 11979704
Nom IUPAC Palladium;triphénylphosphane
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Point de fusion 103.0°C to 107.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]4Pd
Quantité 5 g
Merck Index 15,9367
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 1155.58
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.