Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0), TRC
Code produit 30415924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415924 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2963905G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
CAS 14221-01-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C72H60P4Pd
Quantité 5 g
Synonyme Pd(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
Formule InChI InChI=1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
SMILES [Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
Nom IUPAC Palladium;triphénylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 1155.56
Poids de la formule 1154.268
Pourcentage de pureté >95