Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)platine(0), Pt 15,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11306068 1 g 1g
11396058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11306068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010549.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Hydrosilation et oxydation
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0), Pt is widely used in hydrosilation and oxidation. In Catalysts, Metal & Specialty Catalysts, Products & Industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14221-02-4
Formule moléculaire C72H60P4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 1244.25
Numéro MDL MFCD00010014
Clé InChI SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis triphenylphosphine platinum 0, tetrakis triphenylphosphine platinum, platinum; triphenylphosphane, pt pph3 4, platinum tetratriphenylphosphine, platinum, tetrakis triphenylphosphine-, t-4, platinum 0-tetrakis triphenylphosphine, platinum; triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine platinum 0 1g
CID PubChem 11979705
Nom IUPAC platine ; Triphénylphosphane
SMILES [Pt].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Couleur Jaune
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in benzene
Poids de la formule 1244.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 15,2 % min.
Forme physique Poudre cristalline