Learn More
Cyclosiloxane de tétrakisépoxy, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492807
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15492807 25 g 25g
15402817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046960.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 257284-60-9 | C28H56O12Si4 | 697.084 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 257284-60-9
Formule moléculaire C28H56O12Si4
Poids moléculaire (g/mol) 697.084
Numéro MDL MFCD22380706
Clé InChI BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiranylmethoxy propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiran-2-ylmethoxy propyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, tetrakisepoxy cyclosiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetrakis 6,7-epoxy-4-oxaheptyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis propyl glycidyl ether cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-glycidyloxy propyl cyclooctanetetrasiloxane, cyclotetrasiloxane,2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-2-oxiranylmethoxy propyl
CID PubChem 108490
Nom IUPAC 2,4,6,8-tétraméthyl-2,4,6,8-tétrakis[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]-1,3,5,7,2,4,6,8-tétraoxatétrasilocane
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)CCCOCC2CO2)(C)CCCOCC3CO3)(C)CCCOCC4CO4)CCCOCC5CO5
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakisepoxy cyclosiloxane
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Poids de la formule 697.09