Learn More
β-tétralone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10115700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10115700 25 g Flacon en verre 25g
10105700 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10115700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302830250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-93-8
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00001727
Clé InChI KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
CID PubChem 68266
Nom IUPAC 3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Tetralone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1060g/mL
Point d’ébullition 131.0°C to 133.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5590 to 1.5630
Quantité 25 g
Beilstein 07, 370
Gravité spécifique 1.106
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible