Learn More
Tétraméthrine, TRC
Code produit 30415105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415105 10 g 10g
30409317 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30415105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29869010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7696-12-0
Formule moléculaire C19 H25 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 331.41
Synonyme Tetramethrin, Phthalthrin, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with N-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene-1,2-dicarboximide (7CI, 8CI), (1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-2(3H)-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemumate, Bioneo-Pynamin, d-Tetramethrin, Insectol, Neo-Pynamin, Neo-Pynamin Forte, Phthalthrin, Pibutox, Pion 1, Pyrethrol L, Tetramethrin
Nom IUPAC (1,3-dioxo-4,5,6,7-tétrahydroisoindol-2-yl)méthyl 2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC(=CC1C(C(=O)OCN2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O)C1(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethrin
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3
Poids de la formule 331.1784