Learn More
Iodure de tétraméthylarsonium, TRC
Code produit 30421985
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30421985 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421985 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT30040050MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethyl Arsonium Iodide
CAS 5814-20-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H12 As . I
Quantité 50 mg
Synonyme Tetramethylarsonium Iodide, NSC 408672, TETRA
Formule InChI InChI=1S/C4H12As.HI/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[As+](C)(C)C
Nom IUPAC tétraméthylarsanium;iodure
Poids moléculaire (g/mol) 261.96
Poids de la formule 261.92
Pourcentage de pureté >95
Afficher plus Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.