Learn More
Iodure de tétraméthylarsonium, TRC
Code produit 30412237
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30412237 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412237 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT300400500MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethyl Arsonium Iodide
CAS 5814-20-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H12 As . I
Quantité 500 mg
Synonyme Tetramethylarsonium Iodide, NSC 408672, TETRA
Formule InChI InChI=1S/C4H12As.HI/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[As+](C)(C)C
Nom IUPAC tétraméthylarsanium;iodure
Poids moléculaire (g/mol) 261.96
Poids de la formule 261.92
Pourcentage de pureté >95