Learn More
Tétraméthyle méthylène (phosphonate), TRC
Code produit 30452499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452499 100 mg 100mg
30450589 50 mg 50mg
30450491 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30452499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT889680100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16001-93-7
Formule moléculaire C5H14O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 232.1
Nom IUPAC Méthane bis(diméthoxyphosphoryl)
SMILES COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethyl Methylenebis(phosphonate)
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H14O6P2/c1-8-12(6,9-2)5-13(7,10-3)11-4/h5H2,1-4H3
Poids de la formule 232.0266