Learn More
Méthylènediphosphonate de tétraméthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475493 100 g 100g
11455493 5 g 5g
11465493 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475493 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13441.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16001-93-7 | C5H14O6P2 | 232.109 g/mol
Tetramethyl methylenediphosphonate is used in the preparation of phosphonate analogue of ribose-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthyl méthylènediphosphonate est utilisé dans la préparation de l’analogue phosphonate du ribose-1-phosphate.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16001-93-7
Formule moléculaire C5H14O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 232.109
Numéro MDL MFCD00014884
Clé InChI XAVFZUKFLWOSOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethyl methylenediphosphonate, bis dimethoxyphosphoryl methane, tetramethyl methylenebis phosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetramethyl ester, acmc-20ajjd, tetramethyl methanebisphosphonate, tetramethyl-methylenediphosphonate, tetramethyl methylenebisphosphonate, methylenebis phosphonic acid dimethyl ester, methylenediphosphonic acid tetramethyl ester
CID PubChem 519206
Nom IUPAC Méthane bis(diméthoxyphosphoryl)
SMILES COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethyl methylenediphosphonate
Point d’ébullition 152°C to 154°C (2.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 100 g
Beilstein 1874756
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 232.11
Pourcentage de pureté ≥98%