Learn More
Borohydrure de tétraméthylammonium, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium Borohydride |
| CAS | 16883-45-7 |
| Formule moléculaire | C4 H12 N . B |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | [B-].C[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | bore(1-); tétraméthylazanium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.956 |
| Poids de la formule | 85.106 |