Learn More
Borohydrure de tétraméthylammonium, TRC
Code produit 30418500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418500 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2046752.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium Borohydride
CAS 16883-45-7
Formule moléculaire C4 H12 N . B
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES [B-].C[N+](C)(C)C
Nom IUPAC bore(1-); tétraméthylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 84.956
Poids de la formule 85.106