Learn More
Le chlorure de tétraméthylammonium, 97 %, peut cont. ca 3 % de silice en tant qu’agent anticipateur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490853 1000 g 1000g
11400863 250 g 250g
11410863 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13288.0B
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-57-0 | C4H12ClN | 109.597 g/mol
Tetramethylammonium binds AT-rich DNA polymers while concomitantly abolishing the preferential melting of AT versus GC base pairs. Supplied as 0.2 ?m filtered solution in 18 megohm water. It is employed as a phase transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthylammonium se lie aux polymères d’ADN riches en AT tout en abolissant concomitamment la fusion préférentielle des paires de bases AT par rapport à GC. Fourni sous forme de solution filtrée de 0,2 μm dans 18 mégohm d’eau. Il est utilisé comme catalyseur de transfert de phase.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éther et le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Assurer une ventilation adéquate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-57-0
Formule moléculaire C4H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 109.597
Numéro MDL MFCD00011628
Clé InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
CID PubChem 6379
ChEBI CHEBI:7070
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; chlorure
SMILES C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium chloride
Point de fusion >300°C
Densité 1.17
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage peut contenir ≈3% de silice en tant qu’agent anticipateur
Formule linéaire (CH3)4NCl
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2496575
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ether,and benzene.
Poids de la formule 109.6
Pourcentage de pureté 97%