Learn More
Chlorure de tétraméthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium Chloride |
| CAS | 75-57-0 |
| Formule moléculaire | C4H12ClN |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | N,N,N-Trimethylmethanaminium Chloride, TMAC 100, Tetramine, Tetramine Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | tétrabutylazanium ; chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 109.6 |
| Poids de la formule | 109.0658 |