Learn More
Dichloroiodate de tétraméthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium Dichloroiodate |
| CAS | 1838-41-1 |
| Formule moléculaire | C4H12Cl2IN |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N,N,N-Trimethylmethanaminium Dichloroiodate(1-), Tetramethylammonium Dichloroiodate(I), Tetramethylammonium Chloroiodate(I), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(1-) (8CI), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(I) (7CI), Iodate(1-)','dichloro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (9CI), Iodate(1-)','dichloro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','dichloroiodate(1-) (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H12N.Cl2I/c1-5(2,3)4;1-3-2/h1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)C.Cl[I-]Cl |
| Nom IUPAC | Méthanaminium','N,N,N-triméthyl-','dichloroiodate(1-) (1:1) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 271.96 |
| Poids de la formule | 270.94 |