Learn More
Fluorure de tétraméthylammonium tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10397070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10397070 25 g Flacon en verre 25g
10041660 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10397070 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148070250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    93.00€ / 25g
    Économisez 17.00€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17787-40-5 | C4H12FN·4H2O | 165.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17787-40-5
Formule moléculaire C4H12FN·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00149968
Clé InChI HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, tetramethylazanium fluoride tetrahydrate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate, tetramethylammonium tetrahydrate fluoride, tetramethylammonium ion tetrahydrate fluoride, acmc-1c8r1, tetramethylammoniumfluoridetetrahydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-,fluoride,tetrahydrate 9ci, tetramethylamine, fluoride, hydrate, hydrate, hydrate, hydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate 9ci
CID PubChem 2723808
Nom IUPAC tétraméthylammonium;fluorure;tétrahydraté
SMILES C[N+](C)(C)C.O.O.O.O.[F-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 39°C to 44°C
Point d’éclair >112°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)4NF·4H2O
Quantité 25 g
Fieser 07,358
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 165.21
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.