Learn More
Fluorure de tétraméthylammonium tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433468 100 g 100g
11413468 5 g 5g
11423468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17864.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17787-40-5 | C4H20FNO4 | 165.205 g/mol
It is employed as a reactant for homocoupling of aryl halides via a palladium catalyzed mechanism, in cross-coupling reactions with alkenylsilanols and in fluorination of dichloronitrobenzene. It is also used as a reversible absorbing agent for large quantities of hydrogen sulfide in the liquid state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif pour l’homocouplage des halogénures d’aryle via un mécanisme catalysé par le palladium, dans des réactions de couplage croisé avec des alcénylsilanols et dans la fluoration du dichloronitrobenzène. Il est également utilisé comme agent absorbant réversible pour de grandes quantités de sulfure d’hydrogène à l’état liquide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Tenir à lʼécart des agents oxydants, de lʼeau et de lʼhumidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Ce produit peut devenir liquide pendant le stockage, mais n’affecte pas la qualité du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17787-40-5
Formule moléculaire C4H20FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 165.205
Numéro MDL MFCD00149968
Clé InChI HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, tetramethylazanium fluoride tetrahydrate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate, tetramethylammonium tetrahydrate fluoride, tetramethylammonium ion tetrahydrate fluoride, acmc-1c8r1, tetramethylammoniumfluoridetetrahydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-,fluoride,tetrahydrate 9ci, tetramethylamine, fluoride, hydrate, hydrate, hydrate, hydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate 9ci
CID PubChem 2723808
Nom IUPAC tétraméthylammonium;fluorure;tétrahydraté
SMILES C[N+](C)(C)C.O.O.O.O.[F-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3916184
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 165.21 (93.14 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%