Learn More
Fluorure de tétraméthylammonium tétrahydraté, TRC
Code produit 30421863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421863 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421863 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT20474310G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium Fluoride Tetrahydrate
CAS 17787-40-5
Formule moléculaire C4H12FN . 4H2O
Quantité 10 g
Synonyme Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','fluoride','tetrahydrate (9CI), Ammonium','tetramethyl-','fluoride','tetrahydrate (8CI), Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Formule InChI InChI=1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
SMILES O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
Nom IUPAC tétraméthylammonium;fluorure;tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 165.2
Poids de la formule 165.1376