Learn More
Fluorure de tétraméthylammonium tétrahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium Fluoride Tetrahydrate |
| CAS | 17787-40-5 |
| Formule moléculaire | C4H12FN . 4H2O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','fluoride','tetrahydrate (9CI), Ammonium','tetramethyl-','fluoride','tetrahydrate (8CI), Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1 |
| SMILES | O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | tétraméthylammonium;fluorure;tétrahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.2 |
| Poids de la formule | 165.1376 |