Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium, 25 % p/p dans une solution aqueuse, qualité électronique, 99,9999 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347987 250 mL 250mL
11357987 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 020932.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.40€
    50.65€ / 250mL
    Économisez 7.75€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
Tetramethylammonium hydroxide is used to produce tetramethyl-ammonium azide. It is used as an anisotropic etchant of silicon, basic solvent in the development of acidic photoresist in photolithography process, as surfactant in the synthesis of ferrofluid and as a polarographic reagent. It finds application in the production of organic silicon, where it is used for computer silicon wafer surface brightener and cleaning agent. It is also involved in the purification of some metallic elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-59-2
Formule moléculaire C4H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 91.154
Numéro MDL MFCD00008280
Clé InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
CID PubChem 60966
Nom IUPAC hydroxide de tetraméthylazanium
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydroxide
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.016 g/mL
Point d’ébullition ∼102°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire (CH3)4NOH
Indice de réfraction 1.384
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1835
Beilstein 3558708
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9224
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 91.15
Pourcentage de pureté 99.9999%
Qualité Électronique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous soluion, Electronic Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H300+H310-Mortel par ingestion ou par contact cutané
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..