Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium, 25 % p/v avec solution aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1000mL
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372387 1 L 1000mL
11352387 25 mL 25mL
11362387 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11372387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09991.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’hydroxyde de tétraméthylammoniac est utilisé pour produire de l’azide de tétraméthyl-ammoniac. Il est utilisé comme un agent d’attaque anisotropique du silicone, comme solvant de base dans le développement de photorésistant acide dans le processus de photolithographie, comme surfactant dans la synthèse du ferrofluide et comme réactif polarographique. Il trouve son application dans la production de silicone organique, où il est utilisé pour les éclaircisseurs de surface de plaquette de silicium d’ordinateur et comme agent de nettoyage. Il participe également à la purification de certains éléments métalliques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’hydroxyde de tétraméthylammonium est utilisé pour produire de l’azide de tétraméthyl-ammonium. Il est utilisé comme un agent d’attaque anisotropique du silicone, comme solvant de base dans le développement de photorésistant acide dans le processus de photolithographie, comme surfactant dans la synthèse du ferrofluide et comme réactif polarographique. Il trouve son application dans la production de silicone organique, où il est utilisé pour les éclaircisseurs de surface de plaquette de silicium d’ordinateur et comme agent de nettoyage. Il participe également à la purification de certains éléments métalliques.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, l’aluminium, les métaux alcalis, les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-59-2
Formule moléculaire C4H13NO
Numéro MDL MFCD00008280
Clé InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
CID PubChem 60966
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydroxide
Densité 1.014
Point d’ébullition ∼102°C
Formule linéaire (CH3)4NOH
Indice de réfraction 1.384
Quantité 1 L
Numéro UN UN1835
Beilstein 3558708
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9224
Informations sur la solubilité Miscible with water.
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)C
Nom IUPAC Hydroxyde de tétraméthylammonium
Poids moléculaire (g/mol) 91.15
Poids de la formule 91.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 % p/p de sol. aqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide
RUO– À des fins de recherche uniquement