Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium, en solution à 25 % dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tetramethylammonium hydroxide is used for anisotropic etching of silicon. As a basic solvent, it is used in the development of acidic photoresist in the photolithography process. It acts as phase transfer catalyst and surfactant and is used in the synthesis of ferrofluid in order to inhibit nanoparticle aggregation. It finds application in thermochemolysis, an analytical technique involving both pyrolysis and chemical derivatization of the analyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium hydroxide |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.865 g/mL |
| Point d’éclair | 12°C (54°F) |
| Odeur | Like alcohol |
| Formule linéaire | (CH3)4NOH |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN2924 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Merck Index | 14,9224 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w in methanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Tetramethylammonium hydroxide