Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate |
| Point de fusion | 62.0°C to 71.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3)4NOH·5H2O |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 04, 50 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanaminium, N, N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate,Tetramethylammoniumhydroxide