Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606442 25 g Flacon en verre 25g
10134550 100 g Flacon en verre 100g
10609443 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10606442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207520250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    53.50€ / 25g
    Économisez 3.60€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10424-65-4
Formule moléculaire C4H23NO6
Poids moléculaire (g/mol) 181.23
Numéro MDL MFCD00149566
Clé InChI MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
CID PubChem 82620
Nom IUPAC tétraméthylazane ; hydroxyde ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Point de fusion 62.0°C to 71.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)4NOH·5H2O
Quantité 25 g
Beilstein 04, 50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 181.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux hygroscopiques