Learn More
MP Biomedicals™ Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté, ≥ 98%
Code produit 17821381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17821381 10 g 10g
11454471 100 g 100g
11464471 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17821381 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0215211410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.85€ / 10g
    Économisez 1.95€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L'hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté est un agent de formation de paires d'ions couramment utilisé en chimie analytique.
  • L'hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté est utilisé en chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (GC/MS), en isotachophorèse capillaire et en électrophorèse de zone capillaire, ainsi qu'en chromatographie liquide.
  • Le TM est également utilisé dans la synthèse de composés organiques et inorganiques tels que les halogénures de vinyle et les dithiocarboxylates de tétraméthylammonium.
  • Il est également utilisé dans la préparation de nanoparticules d'oxyde de fer destinées à être utilisées comme agents de contraste pour l'imagerie par résonance magnétique.
  • Il s'agit d'un agent de formation de paires d'ions couramment utilisé en chimie analytique.
  • Il est également utilisé comme révélateur ou agent de gravure dans les industries des semi-conducteurs et photoélectriques. 
Specifications
Nom de l’article Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydrate
Contenu et stockage Conserver à 4 °C.
Forme Solide
Quantité 10 g
Aspect Blanc
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: TetramethylammoniumHydroxide Pentahydrate
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme. Pour en savoir plus, contactez notre service clientèle.