Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate is used in analytical chemistry as an ion pairing agent and a polarographic reagent. It finds application in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis and liquid chromatography. Furthermore, it is utilized in the preparation of iron oxide nanoparticles which are useful as magnetic resonance imaging contrast agents and tetramethylammonium dithiocarboxylates. It acts as a developer or an etchant in semiconductor and photoelectric industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le pentahydrate d’hydroxyde de tétraméthylammonium est utilisé en chimie analytique comme agent d’appariement d’ions et comme réactif polarographique. Il trouve son application dans la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (GC/MS), l’isotachophorèse capillaire et l’électrophorèse en zone capillaire et la chromatographie liquide. De plus, il est utilisé dans la préparation de nanoparticules d’oxyde de fer qui sont utiles comme agents de contraste d’imagerie par résonance magnétique et comme dithiocarboxylates de tétraméthylammonium. Il agit comme un développeur ou un réactif d’attaque dans les industries des semi-conducteurs et photoélectriques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate |
| Point de fusion | 66°C to 67°C |
| Formule linéaire | (CH3)4NOH·5H2O |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3423 |
| Beilstein | 3714235 |
| Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |
| Merck Index | 14,9224 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol. |
| Poids de la formule | 181.23 (91.15 Anhydrous) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide pentahydrate